Få mere at vide
Fisherbrand™ Værktøjsholder til ultralydsenheder
Artikelnummer. 10028271 Shop alle Fisherbrand produkter
:
Til brug med FB11211 Ultrasonic Unit
Artikelnummer. 10028271
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette Fisherbrand™ Værktøjsholder med Fisherbrand™ 112xx Series dobbeltfrekvens ultralydsrensere. Understøtte og håndtere nemt værktøjer i ultralydsrenseren.
  • Flere ben til at understøtte flere værktøjer
  • Dobbelte håndtag sikrer let holderen i ultralydsrenseren
  • Rustfrit stål
  • Let og let at manøvrere
Tekniske data
Type Værktøjsholder
Til brug med (udstyr) Elmasonic EP20H E-Plus Ultrasonic Cleaner (107-1653) eller FB11203 Advanced Ultrasonic Cleaner
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Længde (engelsk) Bund L: 4,5 tommer; Top L: 8,2 tommer.
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) Bund B: 4,5 tommer; Top B: 3 tommer.