Få mere at vide
Fisherbrand™ Dækker til Fisherbrand™ Ultralydsrensere
Artikelnummer. p-4364298 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, 0,8 L
Ultralydsrens, 1,75 L
Ultralydsrens, 18 L
Ultralydsrens, 2,75 og 4,25 L
Ultralydsrens, 28 L
Ultralydsrens, 45 L
Ultralydsrens, 5,75 L
Ultralydsrens, 6,9 og 9,4 L
Ultralydsrens, 9,5 og 12,75 L
Ultralydsrens, 90 L
Type:
Låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10060892
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et praktisk cover til at fuldende din S-Line Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ Dæksler til S-Line ultralydsrengøringsenheder er fremstillet af slidstærkt blåt plastik.
  • Nyudviklet
  • Reducerer støj og fremskynder opvarmningsprocessen
  • Når dækslet vendes om, kan det bruges som drypvask
  • Opsamlet rensevæske kan tømmes tilbage i tanken
Tekniske data
Type Låg
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens, 0,8 L
Materiale Plast