Få mere at vide
Fisherbrand™ Dækker til Fisherbrand™ Ultralydsrensere
Artikelnummer. 11846244 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, 0,8 L
Ultralydsrens, 1,75 L
Ultralydsrens, 18 L
Ultralydsrens, 2,75 og 4,25 L
Ultralydsrens, 28 L
Ultralydsrens, 45 L
Ultralydsrens, 5,75 L
Ultralydsrens, 6,9 og 9,4 L
Ultralydsrens, 9,5 og 12,75 L
Ultralydsrens, 90 L
Type:
Låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11846244
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et praktisk cover til at fuldende din S-Line Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ Dæksler til S-Line ultralydsrengøringsenheder er fremstillet af slidstærkt blåt plastik.
  • Let at åbne og lukke låget
  • Dæmper støjniveauet
  • Designet til at blive brugt som drypbassin, når den vendes om
  • Kemikaliebestandig plast
  • Få din ultralydsrenser op på temperatur hurtigere
  • Inddæm og forhindre spild og lækage
Tekniske data
Type Låg
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens, 6,9 og 9,4 L
Til brug med (applikation) Medicinske laboratorier og i industrielle produktionsprocesser
Materiale Plast