Få mere at vide
Fisherbrand™ Dækker til Fisherbrand™ Ultralydsrensere
Artikelnummer. 10798294 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, 0,8 L
Ultralydsrens, 1,75 L
Ultralydsrens, 18 L
Ultralydsrens, 2,75 og 4,25 L
Ultralydsrens, 28 L
Ultralydsrens, 45 L
Ultralydsrens, 5,75 L
Ultralydsrens, 6,9 og 9,4 L
Ultralydsrens, 9,5 og 12,75 L
Ultralydsrens, 90 L
Type:
Låg
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
10798294 Ultralydsrens, 5,75 L Låg Hver
10060892 Ultralydsrens, 0,8 L Låg Hver
10235232 Ultralydsrens, 1,75 L Låg Hver
10560243 Ultralydsrens, 2,75 og 4,25 L Låg Hver
11846244 Ultralydsrens, 6,9 og 9,4 L Låg Hver
10487912 Ultralydsrens, 9,5 og 12,75 L Låg Hver
10798484 Ultralydsrens, 18 L Låg Hver
10345962 Ultralydsrens, 28 L Låg Hver
11706208 Ultralydsrens, 45 L Låg Hver
11716208 Ultralydsrens, 90 L Låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10798294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.93 DKK
    166.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.61 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et praktisk cover til at fuldende din S-Line Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ Dæksler til S-Line ultralydsrengøringsenheder er fremstillet af slidstærkt blåt plastik.
  • Let at åbne og lukke låget
  • Dæmper støjniveauet
  • Designet til at blive brugt som drypbassin, når den vendes om
  • Kemikaliebestandig plast
  • Få din ultralydsrenser op på temperatur hurtigere
  • Inddæm og forhindre spild og lækage
Tekniske data
Type Låg
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens, 5,75 L
Til brug med (applikation) Medicinske laboratorier og i industrielle produktionsprocesser
Materiale Plast