Få mere at vide
Fisherbrand™ Dækker til Fisherbrand™ Ultralydsrensere
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, 0,8 L
Ultralydsrens, 1,75 L
Ultralydsrens, 18 L
Ultralydsrens, 2,75 og 4,25 L
Ultralydsrens, 28 L
Ultralydsrens, 45 L
Ultralydsrens, 5,75 L
Ultralydsrens, 6,9 og 9,4 L
Ultralydsrens, 9,5 og 12,75 L
Ultralydsrens, 90 L
Type:
Låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Type | Låg |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsrens, 9,5 og 12,75 L |
| Til brug med (applikation) | Medicinske laboratorier og i industrielle produktionsprocesser |
| Materiale | Plast |