Få mere at vide
Fisherbrand™ Nedsænkningskurve til ultralydsrensere
Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Dimensioner (L x B):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fint mesh til sikkerhed for små dele
- Fås i polypropylen eller rustfrit stål
- Ekstra langt håndtag for nem betjening
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nedsænkningskurv |
| Til brug med (udstyr) | FB11211 Ultralydsrengøringsenhed |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B) | 74 x 50 mm |