Få mere at vide
Fisherbrand™ Nedsænkningskurve til ultralydsrensere
Artikelnummer. 10196162 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Dimensioner (L x B):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner (L x B) unitSize
10196162 Rustfrit stål 78 x 60 mm Hver
10611432 Polypropylen 74 x 50 mm Hver
10089320 Rustfrit stål 59 x 60 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    384.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.67 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne dykkurv er designet specielt til Fisherbrand™ 112xx Series dobbeltfrekvens ultralydsrensere. Det fine mesh gør denne nedsænkningskurv ideel til småting. Det ekstra lange håndtag gør håndteringen sikker og nem.
  • Fint mesh til sikkerhed for små dele
  • Fås i polypropylen eller rustfrit stål
  • Ekstra langt håndtag for nem betjening
Tekniske data
Type Nedsænkningskurv
Til brug med (udstyr) FB11211 Ultralydsrengøringsenhed
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 78 x 60 mm