Beskrivelse
- Polypropylen materiale
- Mål: 200 x 95 x 57 mm
- To håndtag for nem betjening
- Solid bund for at holde delene sikre
- Nedsænk dele nemt og sikkert
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hostalen nedsænkningsbadekar |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsrens, T 460, T 460/H, T 470/H og T 490 DH |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 95 x 57 mm |