Få mere at vide
Fisherbrand™ Ultralydsenheder kølespiraler
Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
S30 - S70
S80 - S300
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hold kølebadstemperaturen stabil
- Sørg for korrekt ultralydsrensning med den nøjagtige temperatur
- Tilsluttes det lukkede kølesystem
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kølespiral |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Elmasonic Enhedsstørrelser: S 30, S 40, S 70, S 150 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | S30 - S70 |