Få mere at vide
Fisherbrand™ Ultralydsenheder kølespiraler
Artikelnummer. 11939597 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
S30 - S70
S80 - S300
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11939597
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Fisherbrand™ Ultrasonic Unit Cooling Coil er designet specielt til brug med Fisherbrand™ 112xx Serie af dobbeltfrekvens ultralydsrensere. Opretholdelse af en stabil væsketemperatur er afgørende ved ultralydsrensning.
  • Hold kølebadstemperaturen stabil
  • Sørg for korrekt ultralydsrensning med den nøjagtige temperatur
  • Tilsluttes det lukkede kølesystem
Tekniske data
Type Kølespiral
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
Til brug med (udstyr) Elmasonic Enhedsstørrelser: S 30, S 40, S 70, S 150
Materiale Rustfrit stål
Model- S30 - S70