Få mere at vide
Fisherbrand™ Syrebestandige plastikbaljer til ultralydsrensere
Artikelnummer. 10320892 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultralydsrens, S 180, S 180/H
Ultralydsrens, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultralydsrens, S 300/S 300 H
Kapacitet (metrisk):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Kapacitet (metrisk) unitSize
10320892 Ultralydsrens, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H 1.3 L Hver
10248761 Ultralydsrens, S 300/S 300 H - Hver
10177381 Ultralydsrens, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H 5.8 L Hver
10137431 Ultralydsrens, S 180, S 180/H 11.0 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10320892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    315.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.48 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Provide additional tank protection when using harsh chemical cleaning solutions in the ultrasonic cleaner.
  • Designed to provide additional protection against harsh chemical cleaning solutions
  • Comes with a custom-fit cover to prevent leaks and spills
  • External D x W x H: 200 x 300 x 115 mm
  • Internal D x W x H: 95 x 195 x 110 mm
Tekniske data
Type Syrefast kar
Kapacitet (metrisk) 1.3 L
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Inkluderer Plast afdækning
Materiale Plast