Få mere at vide
Fisherbrand™ Syrebestandige plastikbaljer til ultralydsrensere
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsrens, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultralydsrens, S 180, S 180/H
Ultralydsrens, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultralydsrens, S 300/S 300 H
Kapacitet (metrisk):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Syrefast kar |
| Kapacitet (metrisk) | 11.0 L |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsrens, S 180, S 180/H |
| Inkluderer | Plast afdækning |
| Materiale | Plast |