Få mere at vide
Fisherbrand™ Amerikanske standard rustfri stålsigter, 8 tommer Dia. x 2 tommer D
Artikelnummer. 12736347 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
500μ m
600 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
12736347 500μ m
12726347 600 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12736347
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål. Blændestørrelser fra 5,00 tommer åbning til 500 mesh.
Alle sigter er serialiseret og leveres med et overensstemmelsescertifikat.
Hvis der kræves testcertifikat (Fisher kat. nr. 04-909-16), skal det bestilles sammen med sien.
Listen nedenfor repræsenterer ikke den komplette ASTM E 11 specifikationer; andre størrelser er tilgængelige. Kontakt din Fisher-repræsentant for mere information.
Overholdelse
Opfylder de nuværende ASTM specifikationer for E 11 og ISO 3310-1
Tekniske data
Dybde (engelsk) 2''
Dybde (metrisk) 5.08 cm
Porestørrelse 500μ m
Produkttype Fuld højde test-si
Certificeringer/compliance ASTM E11, ISO 3310-1
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 2,62 tommer.
Inkluderer Overensstemmelsescertifikat
Højde (metrisk) 6.65 cm
Tyler Standard 32 mesh
amerikansk standard nr. 35
Til brug med (applikation) Ideel til partikelmåling i landbruget, bioindustrien, kemikalier, kosmetik, generel industri, gødning, fødevarer, mineraler, farmaceutiske produkter, plast og metalprodukter.
Diameter (metrisk) Udvendig 203 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse 35 mesh
Mesh materiale Rustfrit stål
Si nummer 35