Få mere at vide
Fisherbrand™ Snoet Nichrome™ Inokuleringsløkker med håndtag
Artikelnummer. 16406849 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
3 mm
Måler:
24 G
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Måler
16406849 3 mm 24 G
1 options
Artikelnummer. 16406849
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i tre løkkestørrelser
  • Aluminiumshåndtaget er 7,25 tommer langt (18,4 cm)
  • Leveres med nichrome trådløkke
  • Trådlængden er 100 mm
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indvendig 0,118 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 3 mm
Materiale Nichrome
Produkttype Inokuleringsløkke
Måler 24 G
Længde (engelsk) Håndtag 7,25 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 18.4 cm
Håndtag Type Håndtag af aluminium