Få mere at vide
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
Artikelnummer. 11572493 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farve:
Fløde
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11572493
Til beholdere med smal åbning
  • Udvendige takker på stik
  • Omsætningshylster foldes ned over beholderens ydre hals og skaber en sikker forsegling
  • Perforeres nemt med injektionsnåle
  • Fås i rød eller cremet gummi i pakker af 10 stk
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Til brug med (applikation) Til beholdere med smal åbning
Til brug med (udstyr) Til 1,7 til 1,75 cm ID-beholdere
Samlede positioner 1
Farve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 33 mm
Materiale Gummi
Produkttype Omsætning Septum Stopper
Stopper nummer 2