Få mere at vide
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
55.73 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Til beholdere med smal åbning
- Udvendige takker på stik
- Omsætningshylster foldes ned over beholderens ydre hals og skaber en sikker forsegling
- Perforeres nemt med injektionsnåle
- Fås i rød eller cremet gummi i pakker af 10 stk
Tekniske data
6.5 mm | |
Til 0,77 til 0,82 cm ID-beholdere | |
Fløde | |
Gummi |
Til beholdere med smal åbning | |
1 | |
9 mm | |
Omsætning Septum Stopper |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper > Fløde; 9 mm samlet
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion