Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
Artikelnummer. 11548132 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farve:
Fløde
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
39 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Udvendig | Diameter (metrisk) Indvendig | Farve | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11502493 | 9 mm | 6,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11756477 | 9 mm | 6,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11776477 | 17 mm | 9,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11532493 | 17 mm | 9,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 10709984 | 25 mm | 12,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11552493 | 25 mm | 12,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11588122 | 17 mm | 9,5 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11508132 | 25 mm | 12,5 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11538132 | 37 mm | 17,5 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Fløde | Pakke med 10 |
| 11582493 | 37 mm | 17,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11764306 | 37 mm | 17,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11786457 | 49 mm | 6,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11512503 | 49 mm | 6,5 mm | Rød | Pakke med 10 |
| 11568122 | 9 mm | 6,5 mm | Fløde | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Artikelnummer.
11548132
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
131.25 DKK
96.48 DKK / Pakke med 10
Spare 34.77 DKK
26% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19 mm |
| Til brug med (applikation) | Til beholdere med smal åbning |
| Til brug med (udstyr) | Til 2 til 2,1 cm ID-beholdere |
| Samlede positioner | 1 |
| Farve | Fløde |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 41 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Omsætning Septum Stopper |
| Stopper nummer | 4 |