Få mere at vide
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
75.41 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Til beholdere med smal åbning
- Udvendige takker på stik
- Omsætningshylster foldes ned over beholderens ydre hals og skaber en sikker forsegling
- Perforeres nemt med injektionsnåle
- Fås i rød eller cremet gummi i pakker af 10 stk
Tekniske data
16 mm | |
Til 1,7 til 1,75 cm ID-beholdere | |
Fløde | |
Gummi | |
2 |
Til beholdere med smal åbning | |
1 | |
33 mm | |
Omsætning Septum Stopper |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper > Fløde; 33 mm samlet
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion