Få mere at vide
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
Artikelnummer. 11518132 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farve:
Fløde
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Farve Pakningsstørrelse
11518132 29 mm 14 mm Fløde Pakke med 10
11756477 9 mm 6,5 mm Rød Pakke med 10
11502493 9 mm 6,5 mm Rød Pakke med 10
11766477 13 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11512493 13 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11776477 17 mm 9,5 mm Rød Pakke med 10
11532493 17 mm 9,5 mm Rød Pakke med 10
11542493 21 mm 11 mm Rød Pakke med 10
11786477 21 mm 11 mm Rød Pakke med 10
11572493 33 mm 16 mm Rød Pakke med 10
11706487 33 mm 16 mm Rød Pakke med 10
11716477 29 mm 14 mm Rød Pakke med 10
11562493 29 mm 14 mm Rød Pakke med 10
10709984 25 mm 12,5 mm Rød Pakke med 10
11552493 25 mm 12,5 mm Rød Pakke med 10
11746477 41 mm 19 mm Rød Pakke med 10
11592493 41 mm 19 mm Rød Pakke med 10
11502503 45 mm 20 mm Rød Pakke med 10
11716487 45 mm 20 mm Rød Pakke med 10
11532503 57 mm 25 mm Rød Pakke med 10
10171552 57 mm 25 mm Rød Pakke med 10
11522503 53 mm 24 mm Rød Pakke med 10
11588122 17 mm 9,5 mm Fløde Pakke med 10
11578122 13 mm 8 mm Fløde Pakke med 10
11598122 21 mm 11 mm Fløde Pakke med 10
10777864 29 mm 14 mm Fløde Pakke med 10
11508132 25 mm 12,5 mm Fløde Pakke med 10
11528132 33 mm 16 mm Fløde Pakke med 10
11538132 37 mm 17,5 mm Fløde Pakke med 10
11548132 41 mm 19 mm Fløde Pakke med 10
11558132 45 mm 20 mm Fløde Pakke med 10
11568132 49 mm 22 mm Fløde Pakke med 10
11578132 53 mm 24 mm Fløde Pakke med 10
11588132 57 mm 25 mm Fløde Pakke med 10
11582493 37 mm 17,5 mm Rød Pakke med 10
11764306 37 mm 17,5 mm Rød Pakke med 10
11786457 49 mm 6,5 mm Rød Pakke med 10
11512503 49 mm 6,5 mm Rød Pakke med 10
11568122 9 mm 6,5 mm Fløde Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Artikelnummer. 11518132
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til beholdere med smal åbning
  • Udvendige takker på stik
  • Omsætningshylster foldes ned over beholderens ydre hals og skaber en sikker forsegling
  • Perforeres nemt med injektionsnåle
  • Fås i rød eller cremet gummi i pakker af 10 stk
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 14 mm
Til brug med (applikation) Til beholdere med smal åbning
Til brug med (udstyr) Til 1,5 til 1,6 cm ID-beholdere
Samlede positioner 1
Farve Fløde
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Gummi
Produkttype Omsætning Septum Stopper
Stopper nummer 1