Få mere at vide
Fisherbrand™ Omsætning Septum Propper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farve:
Fløde
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Til beholdere med smal åbning
- Udvendige takker på stik
- Omsætningshylster foldes ned over beholderens ydre hals og skaber en sikker forsegling
- Perforeres nemt med injektionsnåle
- Fås i rød eller cremet gummi i pakker af 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til beholdere med smal åbning |
| Til brug med (udstyr) | Til 1,3 til 1,35 cm ID-beholdere |
| Mængde | Pk. af 10 |
| Samlede positioner | 1 |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Omsætning Septum Stopper |
| Stopper nummer | 0 |