Få mere at vide
Fisherbrand™ Rørbørste
Artikelnummer. 15813807 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Tan
Artikelnummer. Farve
15813807 Tan
1 options
Artikelnummer. 15813807
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilspidset børste til 15mL centrifugerør.
Til 15mL centrifugerør.
  • Tilspidset børstehårdel, 0,5 in. dia. (1,3 cm) ved spidsen
  • Galvaniseret trådhåndtag
Tekniske data
Produkttype Centrifugerørbørste
Håndtag Materiale Galvaniseret tråd
Tip Type Tilspidset
Farve Tan
Diameter (engelsk) Børstehår 0,81 tommer.
Diameter (metrisk) børster 2 cm
Til brug med (udstyr) 15 ml centrifugerør
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (engelsk) Børstehår 3,5 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Længde (metrisk) børster 8.9 cm
Størrelse Lille