Få mere at vide
Fisherbrand™ Translucent White Wash Bottles
Artikelnummer. 11542463 Shop alle Fisherbrand produkter
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pakke med 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11542463
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE with one-piece polypropylene screw cap and nozzle
  • Tip may be cut back to increase flow
Specifica
Volumen 16 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Translucent
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Produkttype Wash Bottle
Kemisk etiket Blank
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato