Få mere at vide
Fisherbrand™ Translucent White Wash Bottles
Artikelnummer. 11532463 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11532463
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE with one-piece polypropylene screw cap and nozzle
  • Tip may be cut back to increase flow
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Translucent
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Produkttype Economy Wash Bottle
Kemisk etiket Blank
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Screw Cap
Autoklaverbar Not Autoclavable