Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vaccine Køle/Frysetermometer
Artikelnummer. 11873460 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Flaske størrelse:
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flaske størrelse Pakningsstørrelse
11873460 10 ml Hver
11749745 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11873460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 DKK
    405.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.76 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overvåger temperaturen på vaccinen i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe med lukket temperaturbufret sensor.
Overvåger temperaturen på vaccinen i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe med lukket temperaturbufret sensor. Fisherbrand™ Traceable™ Vaccine Køle-/frysetermometer inkluderer en sonde, som er forseglet i glykolopløsning og isolerer sensoren, når køleskabsdøren åbnes.
  • Tredobbelt display viser samtidig min/max og aktuelle temperaturer,° F/° C omskiftelig
  • Flasken isolerer sensoren mod hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • 15-077-720 har en 5 ml flaske designet til vacciner; 06-664-11 har en 10mL flaske
  • Glasflaske fyldt med glykol efterligner vaccinetemperaturen og passer i bakker
  • Sonden er forseglet i glykolopløsning, som isolerer sensoren, når køleskabsdøren åbnes
  • Ti fods mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
  • Minimum/maksimum hukommelse overvåger høje og lave målinger natten over, i weekenden eller i en hvilken som helst tidsperiode
  • Alarmen kan programmeres i 1° trin, lyder kontinuerligt, når temperaturen stiger over/falder under indstillingspunkter og kan slukkes manuelt
  • Høj slagkraftig, kemikaliebestandig ABS plastikkasse
  • Temperaturområde: -50 til +70 °C/-58 til +158 °F
  • Opløsning: 1° nøjagtighed:± 1C
  • Batteri: AA Alkaline (1)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det giver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Flaske Fyld Glycol
Flaske størrelse 10 ml
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 2,75 x 2,75 x 0,75 tommer. (69,85 x 70 x 19 mm)
Til brug med (applikation) Overvågning af temperatur i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19 mm
Inkluderer Velcro™ og magnetisk monteringsstrimmel, et AA-batteri, ABS plastikkasse, alarmsæt i 1° trin advarer brugeren med visuelle og hørbare signaler, hvis temperaturen går ud
Længde (engelsk) Kabel 10''
Længde (metrisk) 70 mm
Længde (metrisk) kabel 25.4 cm
Materiale ABS-plast
Model- Køle/fryse termometer med 10mL flaske
Opløsning 1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 0.11 kg
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer for køleskab/fryser
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Køle/fryseskabe
Batteritype AA alkalisk (1)
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 70 mm