Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ To-hukommelses timer
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Indeholder
Batteri, magnet, flip-open stand/clip, Traceable™ Certifikat
Leverer on-the-dot timing operationer, uanset om der tælles op eller ned fra 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder. Fisherbrand™ Traceable™ Two-Memory Timer hjælper med at udføre to test på én gang, begge nedtællingstidskanaler kan startes samtidigt. Når hver nedtællingstid slutter, lyder en unik alarm, og Times Up blinker på displayet. Ved nul begynder displayet at tælle op.
- Hukommelsesfunktionen kan udføre utallige gentagne tests
- Begge nedtællingskanaler kan indstilles til at genkalde et bestemt tidspunkt.
- Nøjagtighed: 0,01 %
- Opløsning: 1 sek.
- Hukommelse genkald
- Timer rækkevidde: 24 timer.
- Skærm: Dobbelt-line LCD, hver linje 0,375 tommer. (1,0 cm) H
- Alarm: Distinkt alarm for hver kanal, 1 minut, lydløs automatisk eller manuelt
- Staffeli-stativ, clips og magnetisk bagside
- Dimensioner: 2,22 L x 6,98 B x 5,39 cmH (0,875 x 2,75 x 2,125 in.)
- Vægt: 1,9 oz. (54 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndholdt/benchtop timer |
| Tidsområde | 23 timer. 59 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar |
| Nøjagtighed | 0.0001 |
| Opløsning | 1 sek. |
| Vise | LCD |
| Batteritype | Sølvoxid |
| Højde (engelsk) Display | 0,37 tommer. |
| Højde (metrisk) skærm | 0.93 cm |
| Vægt (engelsk) | 1,87 oz. |
| Vis mere |