Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Tre-Line Alarm Timer
Artikelnummer. 11597453 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
11597453 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11597453
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Individuelt serienummereret sporbart certifikat, magnetisk bagside, staffelistand og 1,5 års sølvoxidbatteri
Perfekt enhed til at dedikere til en gruppe af gentagne tests
Fisherbrand™ Traceable™ Tre-linjers alarmtimeren er en brugervenlig timer, der viser tre forskellige nedtællings-/alarmtider samtidig. Tre unikke kanaler kan startes individuelt eller samtidig og programmeres til at tælle ned fra 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder til 1 sekund. Når nul nås, lyder en alarm, TIME's UP vises, og timeren begynder at tælle op. Det er den perfekte enhed at dedikere til en række gentagne tests.
  • Minder returnerer skærmen til den tidligere programmerede tid
  • Kan også bruges som tre stopure eller i enhver kombination af op/ned-timing
  • Displayet har et tids-på-dagen ur
  • Tidsnøjagtigheden mellem kvarts og krystal er 0,01 %
  • Cifre er 3/8 tommer højt
  • ABS plastik kassestørrelse: 2 x 3,25 x 0,5 tommer
  • Vægt: 3 oz.
Certificeringer
For at sikre nøjagtighed, en individuelt serienummereret Traceable™ Certifikatet er givet fra vores ISO/IEC 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det omfatter sporbarhed til standarder leveret af NIST
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise LCD-skærm
Batteritype 357 knapcelle sølvoxidbatteri (kat. nr. 02-440-1C)
Højde (engelsk) Display 0,37 tommer.
Højde (metrisk) skærm 0.93 cm
Vægt (engelsk) 3 oz.
Vægt (metrisk) 85.04 g
Inkluderer Individuelt serienummereret sporbart certifikat, magnetisk bagside, staffelistand og 1,5 års sølvoxidbatteri
Certificeringer/compliance til+ sikre nøjagtighed, en individuelt serienummereret Traceable™ Certifikatet er givet fra vores ISO/IEC 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA.  Det omfatter sporbarhed til+ standarder leveret af NIST (National Institute of Standard