Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Talende nedtællingstimer
Artikelnummer. 11709805 Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
23 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11709805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Individuelt serienummereret sporbart certifikat, flip-open stander, en fjederlås og en åbning til en snor
Innovativ nedtællingstimer tæller ned, tæller op og fortæller tidspunktet på dagen med sporbar præcision på engelsk.
Under nedtælling er talerapporteringsfrekvensen hver time, indtil 1 time er nået, hvert 10. minut indtil 10 minutter er nået, hvert minut indtil 1 minut er nået, hvert 10. sekund indtil der er 10 sekunder tilbage, derefter hvert sekund. Meddeler også forløbet tid siden alarmering.
  • Tæller både op (stopur) og ned fra 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder
  • Time-out-tilstand stopper timeren i off-perioder i både op- og nedtiming.
  • Giver gentagelsesfunktioner for nedtællingsalarm
  • Opløsningen er 1 sekund
  • Kvartskrystal timing nøjagtighed er 0,01 %
  • Ekstra stor 1/2-tommer høj skærm og levende LCD-cifre viser kontinuerligt den resterende tid og kan læses fra 10 fod
  • I ur-tilstand annoncerer den tidspunkt på dagen
  • Magnetisk bagside gør det muligt at placere timeren på enhver overflade
  • Mål: 2-1/2 x 3-1/4 x 1/2 in.
  • Vægt: 2-1/4 oz.
Certificeringer
NIST sporbar
Tekniske data
Produkttype Talende timer
Tidsområde 23 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise LED
Højde (engelsk) Display 0,5 tommer
Højde (metrisk) skærm 1.27 cm
Vægt (engelsk) 2,25 oz.
Vægt (metrisk) 63.78 g
Inkluderer Sporbart certifikat, flip open stander, en fjederlås, en åbning til en snor
Certificeringer/compliance NIST