Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ RTD Platinum Termometer Udskiftningssonde
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Sondetype | Termometer |
| Produkttype | RTD-sonde |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Til brug med (udstyr) | Til RTD platin termometer |
For forbedret ydeevne bør sonder kalibreres som et system med måleren.