Få mere at vide
Traceable™ One-Shot Konduktivitetsstandarder, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11724256 Shop alle Fisherbrand produkter
Koncentration:
150.000 μS/μ℧
200.000 μS/μ℧
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11724256
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminerer forurening med kalibrering i engangsbeholder. Traceable™ One-Shot Konduktivitetsstandarder er 100 % kompatible med alle konduktivitetsmålere.
  • Nominel værdi: 150.000 mikro (mhos/siemens)
  • Certificeret referencemateriale
  • Nøjagtighed: certifikat angivet usikkerhed, eller± 0,25 mikrosiemen el± 0,25 %
  • Inkluderer: 6-pak 100 ml beholder, trin-for-trin kalibreringsinstruktioner, individuelle temperaturkompensationsdiagrammer, sporbarhedsoplysninger, sporbart certifikat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale One-Shot Conductivity Standards
Emballage Flaske
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Koncentration 150.000 μS/μ℧
MDL nummer MFCD00011360
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Conductivity Meters and Probes
Opløselighed Soluble in water
Løsningstype Calibration Solution
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Type Conductivity Standard
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.548
PubChem CID 4873
Mængde 6 x 100 mL
ChEBI CHEBI:32588