Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Humidity-On-A-Card™ Fugtighedsmonitor
Artikelnummer. 11782146 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
24 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11782146 24 °C Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11782146
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Humidity-On-A-Card™ Fugtighedsmonitor ideel til brug med flasker, kemikalier, plastikposer, elektronik, ekssikkatorer og opbevaringsbeholdere.
  • Kort registrerer både den aktuelle luftfugtighed og den maksimale fugtighed, der opnås ved hjælp af farveændringsreaktioner
  • Aktuel fugtighedsskala går fra 0 til 100 % RF i intervaller på 10 %
  • Farven skifter fra blå til lyserød, når luftfugtigheden stiger og falder
  • Nøjagtighed er± 5 % RF ved 75 °F (24 °C)
  • Maksimal fugtighedsskala bruger en ikke-reversibel farvereaktion til at registrere det højeste fugtighedsniveau, som kortet har været udsat for (over en 24-timers periode)
  • Området er 50 til 90 % RH i intervaller på 10 %
  • Nøjagtighed:± 5 % RF ved 75 °F (24 °C)
  • Hvert kort er individuelt forseglet i en gennemsigtig fugtspærrende pose med en Humidity Sponge™ tørremiddel for at holde kortet tørt og for at give en forlænget holdbarhed
Certificeringer
Inkluderer individuelt serienummereret ISO 17025 certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Type Fugtighedsmonitor
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Nøjagtighed ±5 % RF ved 75 °F (24 °C)
Temperaturområde (metrisk) 24 °C
Inkrementer 0.1
Temperaturområde (engelsk) 75 °F
Til brug med (applikation) Overvåg luftfugtighedsniveauer i svært tilgængelige eller afsidesliggende områder over længere tidsperioder, optag både den aktuelle luftfugtighed og den maksimale fugtighed opnået ved hjælp af farveændringsreaktioner
Inkluderer Individuelt serienummereret ISO 17025 certifikat
Certificeringer/compliance NIST
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hi Card Max, MXC56789, Control Company
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P285-Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P341-VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i