Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Høj nøjagtighed termometer
Artikelnummer. p-4273780 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
1 sonde i rustfrit stål
To sonder i rustfrit stål, to AA-batterier, stativ, Velcro™ Magnetstrimler, vægmontering, Traceable™ Certifikat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12950831
Indeholder
Probe(s), two AA batteries, Stand, Velcro™ magnetic strips, wall mount, Traceable™ certificate
Overvåger ind- og udløb samtidigt. Traceable™ Hi-Accuracy termometer registrerer tid og dato for MIN/MAX aflæsninger.
  • Two visual (LEDs) and two audio alarm alerts
  • Alarms programmable in 0.1° increments
  • Probe tip penetration of 0.33 in.
  • Stainless-steel probe with 0.125 in. diameter, 6.25 in. stem length, 9 in. overall length and 5 ft. cable length
  • Available with one probe or two probes
  • Includes 2 AA Batteries, Stand, Velcro™ Magnetic Strips, Wall Mount, Traceable™ Certificate
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Overholder ITS-90, International Temperatur Standard
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA
Dybde (engelsk) 0.75 in.
Dybde (metrisk) 1.9 cm
Diameter (engelsk) sonde 0.12 in.
Diameter (metrisk) sonde 3.05 mm
Dimensioner (L x B x H) 9 x 2.75 x 4.25 in. (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
Til brug med (applikation) Measuring temperatures in water baths, cuvets, gas systems, reagents, incubators, pharmaceuticals, petroleum products, foods, wastewater
Højde (engelsk) 4.25 in.
Højde (metrisk) 10.79 cm
Inkluderer 1 sonde i rustfrit stål
Længde (engelsk) Kabel 5 ft.
Længde (engelsk) sonde 6.25 in.
Længde (metrisk) 230 mm
Længde (metrisk) kabel 152.4 cm
Længde (metrisk) sonde 15.87 cm
Materiale Plastic
Opløsning 0.01°C
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 141.7 g
Bredde (engelsk) 2.75 in.
Produkttype Traceable Thermometer
Længde (engelsk) 9 in.
Maks. Temperatur (engelsk) 158°F
Maks. Temperatur (metrisk) 70°C
Min. Temperatur (engelsk) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelsk) -58°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -50°C to +70°C
Kalibreret Yes
Batteritype AA
Nøjagtighed ±0.3°C
Vise LED
Bredde (metrisk) 6.98 cm