Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Høj nøjagtighed termometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
1 sonde i rustfrit stål
To sonder i rustfrit stål, to AA-batterier, stativ, Velcro™ Magnetstrimler, vægmontering, Traceable™ Certifikat
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Probe(s), two AA batteries, Stand, Velcro™ magnetic strips, wall mount, Traceable™ certificate
- To visuelle (LED'er) og to lydalarmer
- Alarmer programmerbare i 0.1° stigninger
- Probespidsgennemtrængning på 0,33 tommer.
- Rustfrit stålsonde med 0,125 tommer diameter, 6,25 tommer skamlængde, 9 tommer samlet længde og 5 fod kabellængde
- Fås med en probe eller to prober
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Overholder ITS-90, International Temperatur Standard
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA |
| Dybde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Dybde (metrisk) | 1.9 cm |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,12 tommer |
| Diameter (metrisk) sonde | 3.05 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 9 x 2,75 x 4,25 tommer. (22,86 x 6,98 x 10,79 cm) |
| Til brug med (applikation) | Måling af temperaturer i vandbade, kuvetter, gassystemer, reagenser, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer, spildevand |
| Højde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Højde (metrisk) | 10.79 cm |
| Inkluderer | To sonder i rustfrit stål, to AA-batterier, stativ, Velcro™ Magnetstrimler, vægmontering, Traceable™ Certifikat |
| Vis mere |