Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale skydelære
Artikelnummer. 11727927 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
0 til 150 mm
0 til 200 mm
Vægt (engelsk):
6 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
11727927 0 til 200 mm 6 oz. -
11783217 0 til 150 mm - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11727927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1189.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 355.81 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Runs on supplied 1.5V Button Cell 357 battery for 10,000 hrs. (replace with Cat. No. 02-440-1C).
Ideel til at måle den udvendige diameter af propper, den indvendige diameter af slangen og dybden af hætteglas. Indstil kæberne lukkede, eller aflæs differentialmålinger med et tryk på en knap.
Mål den udvendige diameter af propper, den indvendige diameter af slangen og dybden af hætteglas. Aflæs differentialmål med et tryk på en knap.
  • 0,33 tommer højt digitalt display
  • Holdbart hærdet stål
  • Opløsning: 0,0005 tommer.
  • Nøjagtighed:± 0,001 tommer.
9'' Model-
  • Rækkevidde: 0 til 6 tommer.
  • Dimensioner: 9 x 3 in. (22,9 x 7,6 cm)
  • Vægt: 5 oz. (141,7 g)
11'' Model-
  • Rækkevidde: 0 til 8 tommer.
  • Dimensioner: 11 x 3 tommer. (27,9 x 7,6 cm)
  • Vægt: 6 oz. (170 g)
Certificeringer
Leveres med serienummereret certifikat fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium, der angiver sporbarhed til NIST™ standarder.
Tekniske data
Produkttype Caliper, sporbar digital
Nøjagtighed ±0,001 tommer.
Til brug med (applikation) Ideel til måling af den udvendige diameter af propper, den indvendige diameter af slanger og dybden af hætteglas
Inkluderer 1,5V Knapcelle 357 batteri
Skala Type Kalibreret i tommer
Størrelse 0 til 200 mm
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 0.17 kg
Materiale Rustfrit stål