Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), Fisherbrand™
Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
16 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Traceable Conductivity Calibration Standards Certified Reference Materials (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart. For the highest accuracy available, use NIST-traceable reference materials.
Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing. Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart. Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Emballage | Bottle |
| Ledningsevne | 10 μS/cm @ 25°C |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Farve | Clear |
| pH | 7 to 9 |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Meter |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Løsningstype | Calibration Solution |
| Type | Conductivity Standard |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Traceable Conductivity Standard
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.