Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Automatisk sluk-timer
Artikelnummer. 15857934 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Batterilevetid:
12 måneder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15857934 12 måneder Hver
1 options
Artikelnummer. 15857934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    138.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.36 DKK
    18% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Timeren slukker automatisk efter 2 minutters inaktivitet for at spare på batteriet.
Med et moderne design, poleret metalkasse og gummibelagt bagside er denne sporbare timer en attraktiv tilføjelse til ethvert laboratorium. Brug fremspolingsfunktionen til hurtigt at indstille nedtællingstiden. Indstil enhver nedtællingstid fra 99 minutter, 59 sekunder til 1 sekund med en nøjagtighed på 0,01 %. Yderligere funktioner omfatter Automatic-Bounceback™ Hukommelse til gentagen timing, stopur og skridsikker opbakning. Store taster og 1-tommers display gør det nemt at indstille tiden og læse fra hele laboratoriet. Lille størrelse, 2-5/8 x 2-1/2 x 11/16 tommer, gør det nemt at bære timeren ved hånden eller flyttes til en række forskellige steder efter behov.
Tekniske data
Type Timer, Enkeltkanal
Display Type Digital
Kalibrering Kalibreret
Alarmtyper Hørbar
Softwaretype TraceableLIVE
Batterilevetid 12 måneder
Inkluderer Individuelt serienummereret sporbart certifikat, magnetisk bagside, staffelistand og batteri
Kanaler 1
Certificeringer/compliance NIST, ISO 17025, A2LA
Nøjagtighed 0.01%
Rækkevidde 99 minutter, 59 sekunder
Opløsning 1
Dimensioner (L x B x H) 2 5/8 x 11/16 x 2 1/2 in.