Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timers stopure
Artikelnummer. p-2923095 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Digitalt stopur
Digitalt stopur/kronograf
Nøjagtighed:
0,0001
0,00035
1e-05
Højde (engelsk) Display:
0,25 tommer
0,37 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
Vægt (engelsk):
0,87 oz.
1 oz.
1,5 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11719825
Digital, håndholdt
Digital, håndholdt, til generelle formål. Fisherbrand™ Traceable 24-timers stopure giver single-action timing, time-out, kontinuerlig timing og kumulative split-funktioner.
  • Resolution: 1 second
  • Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
  • Rugged ABS plastic case
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur/kronograf
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Audible
Nøjagtighed 1e-05
Opløsning 0.01 sec.
Vise LCD
Materiale ABS Plastic
Længde (engelsk) 0.62 in.
Længde (metrisk) 1.57 cm
Højde (engelsk) Display 0,5 tommer
Højde (metrisk) skærm 1.27 cm
Diameter (engelsk) Indre 2.38 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6 cm
Vægt (engelsk) 1,5 oz.
Vægt (metrisk) 0.042 kg
Inkluderer 2 Year Silver Oxide battery, shockproof ABS Plastic case and lanyard
Til brug med (applikation) Ideal for lab or plant use
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST