Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timers stopure
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Digitalt stopur
Digitalt stopur/kronograf
Nøjagtighed:
0,0001
0,00035
1e-05
Højde (engelsk) Display:
0,25 tommer
0,37 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
Vægt (engelsk):
0,87 oz.
1 oz.
1,5 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Digital, håndholdt, til generelle formål. Fisherbrand™ Traceable 24-timers stopure giver single-action timing, time-out, kontinuerlig timing og kumulative split-funktioner.
- Resolution: 1 second
- Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
- Rugged ABS plastic case
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digitalt stopur/kronograf |
| Tidsområde | 24 hr. |
| Alarmer | Audible |
| Nøjagtighed | 0,00035 |
| Opløsning | 0.01 sec. |
| Vise | LCD |
| Materiale | ABS Plastic |
| Dimensioner (L x B x H) | 3 x 2.5 x 0.8 in. (7.62 x 6.35 x 2.03 cm) |
| Længde (engelsk) | 3 in. |
| Længde (metrisk) | 7.62 cm |
| Vis mere |