Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 10-Hour Stopwatches
Artikelnummer. 11749825 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
10 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11749825 10 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 11749825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
For general-purpose applications
Fisherbrand™ Traceable™ 10-Hour Stopwatches offer single-action timing, time-in/time-out, continuous timing, and cumulative split functions. For general purpose applications.
  • Resolution: 0.01 seconds
  • Handheld with rugged ABS plastic case
  • Net weight: 2.5 oz. (71g)
Certificeringer
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Tekniske data
Produkttype Digital Stopwatch
Tidsområde 10 timer
Alarmer Audible
Nøjagtighed 5e-06
Opløsning 0.01 sec.
Vise LCD
Materiale ABS Plastic
Dimensioner (L x B x H) 2.5 x 3 x 0.75 in. (6.35 x 7.62 x 1.9 cm)
Længde (engelsk) 2.5 in.
Længde (metrisk) 6.35 cm
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 7.62 cm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (engelsk) Display 0.375 in.
Højde (metrisk) 1.9 cm
Højde (metrisk) skærm 0.95 cm
Vægt (engelsk) 2.5 oz.
Vægt (metrisk) 0.07 kg
Inkluderer 4 Year Silver Oxide water resistant, O-ring sealed ABS Plastic case and lanyard
Til brug med (applikation) Enzyme tests, viscosity measurements, animal studies and other timed lab tests
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST