Få mere at vide
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Artikelnummer. 11774336 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Kabelbindersortimentssæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11774336 Kabelbindersortimentssæt Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 11774336
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fungerer med alle typer plast- og gummirør
  • Gas-steriliseret
  • Selvlåsende
  • Kemikalie-korrosionsbestandig
  • Rustfast
  • Ikke-ledende nylon
  • Unikke tilspidsede spidser til hurtig isætning og tilspænding
Specifikationer
  • Anvendes inden for temperaturområde -40° til +185 °F (-40° til +85 °C)
  • Trækstyrke: 12 til 50 lb. (5,4 til 22,7 kg)
  • Når de er fastgjort, justeres diametrene 2,60 til 101,60 mm).(5/32 til 4 in.)
14-649122 Kabelbinder 279,4 mm (11 tommer)
06-662-58 Kabelbindersortimentspakke Forskellige længder fra 101,6 til 355,6 mm (4 til 14 tommer)
Tekniske data
Type Kabelbindersortimentssæt
Materiale Nylon
Oversigt Længder på 4 til 14 tommer (101,6 til 355,6 mm)