Få mere at vide
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmer
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
0,6 til 0,7 cm
0,914 til 1,01 cm
1,04 til 1,16 cm
1,34 til 1,52 cm
1,49 til 1,67 cm
1,701 til 1,981 cm
1,85 til 2,1 cm
1.193 to 1.34 cm
2,41 til 2,76 cm
2,61 til 2,99 cm
3,17 til 3,6 cm
Diameter (engelsk) Indvendig:
0,24 til 0,29 tommer
0,36 til 0,4 tommer
0,41 til 0,46 tommer.
0,53 til 0,6 tommer.
0,59 til 0,66 tommer
0,67 til 0,78 tommer
0,73 til 0,83 tommer
0,95 til 1,09 tommer.
0.47 to 0.53 in.
1,03 til 1,18 tommer
1,25 til 1,42 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Genanvendelige nylonklemmer i ét stykke til slanger og slanger
- Chemical and corrosion resistant
- With wide temperature tolerance
- Squeeze shut for leakproof seal, press on side to release
- Gas or chemically sterilized for biomedical or food applications
- 12 sizes accommodate tubing with an O.D. of 0.246 to 1.425 in. (6.25 to 36.19mm)
Pressure, vacuum, and liquid applications
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/Pk. |
| Type | Hose and Tubing Clamp |
| Materiale | Nylon |
| Til brug med (udstyr) | Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D. |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,24 til 0,29 tommer |
| Temperaturbestandig (metrisk). | 0°C to 90°C |
| Temperaturbestandig (engelsk). | 32°F to 194°F |
| Diameter (metrisk) indvendig | 0,6 til 0,7 cm |