Få mere at vide
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmer
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
0,6 til 0,7 cm
0,914 til 1,01 cm
1,04 til 1,16 cm
1,193 til 1,34 cm
1,34 til 1,52 cm
1,49 til 1,67 cm
1,701 til 1,981 cm
1,85 til 2,1 cm
2,41 til 2,76 cm
2,61 til 2,99 cm
3,17 til 3,6 cm
Diameter (engelsk) Indvendig:
0,24 til 0,29 tommer
0,36 til 0,4 tommer
0,41 til 0,46 tommer.
0,47 til 0,53 tommer
0,53 til 0,6 tommer.
0,59 til 0,66 tommer
0,67 til 0,78 tommer
0,73 til 0,83 tommer
0,95 til 1,09 tommer.
1,03 til 1,18 tommer
1,25 til 1,42 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Genanvendelige nylonklemmer i ét stykke til slanger og slanger
- Kemisk og korrosionsbestandig
- Med bred temperaturtolerance
- Klem lukket for tætning, tryk på siden for at frigøre
- Gas eller kemisk steriliseret til biomedicinske eller fødevareapplikationer
- 12 størrelser passer til slanger med en OD på 0,246 til 1,425 tommer. (6,25 til 36,19 mm)
Tryk-, vakuum- og væskeanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/Pk. |
| Type | Slange og slangeklemme |
| Materiale | Nylon |
| Til brug med (udstyr) | Slange og slange med 0,24 til 1,42 i OD |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,53 til 0,6 tommer. |
| Temperaturbestandig (metrisk). | 0 °C til 90 °C |
| Temperaturbestandig (engelsk). | 32 °F til 194 °F |
| Diameter (metrisk) indvendig | 1,34 til 1,52 cm |