Få mere at vide
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmer
Artikelnummer. 10302060 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
0,6 til 0,7 cm
0,914 til 1,01 cm
1,04 til 1,16 cm
1,34 til 1,52 cm
1,49 til 1,67 cm
1,701 til 1,981 cm
1,85 til 2,1 cm
1.193 to 1.34 cm
2,41 til 2,76 cm
2,61 til 2,99 cm
3,17 til 3,6 cm
Diameter (engelsk) Indvendig:
0,24 til 0,29 tommer
0,36 til 0,4 tommer
0,41 til 0,46 tommer.
0,53 til 0,6 tommer.
0,59 til 0,66 tommer
0,67 til 0,78 tommer
0,73 til 0,83 tommer
0,95 til 1,09 tommer.
0.47 to 0.53 in.
1,03 til 1,18 tommer
1,25 til 1,42 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10302060
Genanvendelige nylonklemmer i ét stykke til slanger og slanger.
Genanvendelige nylonklemmer i ét stykke til slanger og slanger
  • Chemical and corrosion resistant
  • With wide temperature tolerance
  • Squeeze shut for leakproof seal, press on side to release
  • Gas or chemically sterilized for biomedical or food applications
  • 12 sizes accommodate tubing with an O.D. of 0.246 to 1.425 in. (6.25 to 36.19mm)
Pressure, vacuum, and liquid applications
Tekniske data
Mængde 100/Pk.
Type Hose and Tubing Clamp
Materiale Nylon
Til brug med (udstyr) Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D.
Diameter (engelsk) Indvendig 0,36 til 0,4 tommer
Temperaturbestandig (metrisk). 0°C to 90°C
Temperaturbestandig (engelsk). 32°F to 194°F
Diameter (metrisk) indvendig 0,914 til 1,01 cm