Få mere at vide
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmer
Artikelnummer. 10230360 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
0,6 til 0,7 cm
0,914 til 1,01 cm
1,04 til 1,16 cm
1,193 til 1,34 cm
1,34 til 1,52 cm
1,49 til 1,67 cm
1,701 til 1,981 cm
1,85 til 2,1 cm
2,41 til 2,76 cm
2,61 til 2,99 cm
3,17 til 3,6 cm
Diameter (engelsk) Indvendig:
0,24 til 0,29 tommer
0,36 til 0,4 tommer
0,41 til 0,46 tommer.
0,47 til 0,53 tommer
0,53 til 0,6 tommer.
0,59 til 0,66 tommer
0,67 til 0,78 tommer
0,73 til 0,83 tommer
0,95 til 1,09 tommer.
1,03 til 1,18 tommer
1,25 til 1,42 tommer
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10230360
Brand: Masterflex™ 9002431
Genanvendelige nylonklemmer i ét stykke til slanger og slanger.
Genanvendelige nylonklemmer i ét stykke til slanger og slanger
  • Kemisk og korrosionsbestandig
  • Med bred temperaturtolerance
  • Klem lukket for tætning, tryk på siden for at frigøre
  • Gas eller kemisk steriliseret til biomedicinske eller fødevareapplikationer
  • 12 størrelser passer til slanger med en OD på 0,246 til 1,425 tommer. (6,25 til 36,19 mm)
Tryk-, vakuum- og væskeanvendelser
Tekniske data
Mængde 100/Pk.
Type Slange og slangeklemme
Materiale Nylon
Til brug med (udstyr) Slange og slange med 0,24 til 1,42 i OD
Diameter (engelsk) Indvendig 0,95 til 1,09 tommer.
Temperaturbestandig (metrisk). 0 °C til 90 °C
Temperaturbestandig (engelsk). 32 °F til 194 °F
Diameter (metrisk) indvendig 2,41 til 2,76 cm