Få mere at vide
Fisherbrand™ Tre-lags reagensglasstativer i polypropylen
Artikelnummer. p-53290 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Rør (13 til 16 mm)
Artikelnummer. 15560092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbte stativer giver stiv støtte, når de er fuldt lastet, —reducerer brud.
  • Stak tomme eller fyldt med rør op til 10 cm (4 tommer) lang
  • Autoklaverbar til 121 °C (250 °F)
  • Med praktiske endepladehåndtag til at bære
  • Rækker er nummererede og bogstaver for nem reference
  • Hvide overflader gør farvesammenligning let
  • Robust og kemikaliebestandig, vil ikke splintre eller plette
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (13 til 16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 40
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 10,63 x 4,44 x 5,25 tommer. (27 x 11,2 x 13,3 cm)
Længde (metrisk) 27 cm
Længde (engelsk) 10,63 tommer.
Bredde (metrisk) 11.2 cm
Bredde (engelsk) 4,44 tommer.
Højde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 5,25 tommer.
Diameter (metrisk) hulrum 16 mm