Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Thin Wall Micropoint Pipette Tips, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4332197 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Neutral
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11943436
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en komplet serie af universal fit tyndvæggede mikropunktpipettespidser
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA
  • Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
  • Volumen: 1-200 μL
  • Samlet længde: 2 tommer.
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
  • Sure-snap-design holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
  • Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs emballagefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5cm
Format Hængslet stativ
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Vis mere Vis mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.