Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Thin Wall Micropoint Pipette Tips, Universal Fit
Artikelnummer. 11993436 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Neutral
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Farve Format Pakningsstørrelse
11993436 Ikke steril Gul Genopfyldning Pakke med 960
11943436 Steril Neutral Hængslet stativ -
11933436 Ikke steril Neutral Hængslet stativ Pakke med 960
11953436 Ikke steril Neutral Genopfyldning Pakke med 960
11538422 Ikke steril Neutral Bulk Pakke med 1000
11983436 Steril Gul Hængslet stativ Pakke med 960
11973436 Ikke steril Gul Hængslet stativ -
11963436 Ikke steril Gul Bulk Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11993436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.53 DKK
    170.11 DKK / Pakke med 960
    Spare 18.42 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en komplet serie af universal fit tyndvæggede mikropunktpipettespidser
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA
  • Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
  • Volumen: 1-200 μL
  • Samlet længde: 2 tommer.
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
  • Sure-snap-design holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
  • Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs emballagefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5cm
Format Genopfyldning
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.