Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Thin Wall Micropoint Pipette Tips, Universal Fit
Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Neutral
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Beskrivelse
Tilbyder en komplet serie af universal fit tyndvæggede mikropunktpipettespidser
- Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA
- Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
- Volumen: 1-200 μL
- Samlet længde: 2 tommer.
- Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
- Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
- Sure-snap-design holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
- Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
- Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
- Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
- Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
- Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
- Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
- Produktinformation vist på æsken
- Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
- Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
- Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
- Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 51 mm |
| Format | Hængslet stativ |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | SureOne |
| Vis mere |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.