Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Genindlæs tomme stativer
Artikelnummer. 11993456 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
10 til 20μ L
1250μ L
200 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11993456 1250μ L Pakke med 10
11983456 200 til 300μ L Pakke med 10
11973456 10 til 20μ L Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11993456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 DKK
    128.48 DKK / Pakke med 10
    Spare 45.52 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand SureOne universelle pipettespidser
  • Indsatser (medfølger ikke) flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Spændelås designet til at åbne låget til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Sikker låselås giver mulighed for enhåndsåbning, og lukningsevne vil —ikke springe op, når den tabes
  • Sikkert snapdesign holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
Ordreinfo
Indsatser medfølger ikke; skal bestilles separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Pipette tips
Størrelse 1250μ L
Produkttype Tomt stativ
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.