Beskrivelse
- Indsatser (medfølger ikke) flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Spændelås designet til at åbne låget til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Sikker låselås giver mulighed for enhåndsåbning, og lukningsevne vil —ikke springe op, når den tabes
- Sikkert snapdesign holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
Ordreinfo
Indsatser medfølger ikke; skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Pipette tips |
| Størrelse | 10 til 20μ L |
| Produkttype | Tomt stativ |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.