Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettespidser, Universal Fit, ikke-filtreret
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11963456 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 10 μl
100 til 1250μ L
5 til 300μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Tip stil:
Affaset
Forlænget længde
Mikropunkt
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Massevis
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11963456
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ny, forbedret Fisherbrand SureOne Reload-systemet tilbyder en komplet serie af mikropoint universal fit pipettespidser
Genindlæsningssystem giver en komplet serie af mikropunkt-pipettespidser med universel pasform.
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA Alle ikke-sterile racked og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke 'åbnes, når den tabes
  • Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er i 96-brønds format Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs pakkefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 89 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Genopfyldning
Tip stil Mikropunkt
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 100, 200, 500, 1000 μL
Vis mere Vis mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.